2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 133 EUR
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
MW: 201,145 g/mol
Pto. Ebullición: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631543
Núm. CAS: 261951-92-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III