3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC0442-10G PC0442-5G
APOSPC0442-10GEA 496 EUR
APOSPC0442-10G APOSPC0442-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO
MW: 203,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631497
Núm. CAS: 261951-98-8