2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₅BF₆O₂
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038223
Núm. CAS: 196083-18-8