2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chloroformyl)-4-methylbenzotrifluoride, 3-(Chlorocarbonyl)-4-methylbenzotrifluoride
PC0466-1G PC0466-2.5G PC0466-5G
APOSPC0466-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0466-1G APOSPC0466-2.5G APOSPC0466-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631599
Núm. CAS: 261952-08-3
UN: 3264
ADR: 8,III