4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 331 EUR
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631602
Núm. CAS: 261952-11-8
UN: 3265
ADR: 8,II