1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0473-25G PC0473-5G
APOSPC0473-25GEA 550 EUR
APOSPC0473-25G APOSPC0473-5G
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane
Formula: C₈ClF₁₆I
Pto. Ebullición: 74…78 °C (4 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320707
Núm. CAS: 16486-98-9