4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0478-5G PC0478-250MG
APOSPC0478-5GEA 458 EUR
APOSPC0478-5G APOSPC0478-250MG
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631607
Núm. CAS: 261952-15-2