4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0484-1G PC0484-250MG PC0484-100MG
APOSPC0484-1GEA 638 EUR
APOSPC0484-1G APOSPC0484-250MG APOSPC0484-100MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
MW: 253,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631611
Núm. CAS: 261952-18-5
UN: 3261
ADR: 8,III