2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0487-1G PC0487-25G PC0487-5G
APOSPC0487-1GEA 115 EUR
APOSPC0487-1G APOSPC0487-25G APOSPC0487-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formula: C₉H₉F₃O
Pto. Ebullición: 81…83 °C (3 mm Hg)
Densidad: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366525
Núm. CAS: 426-54-0