Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylate, 4-[4-(Methoxycarbonyl)-3-methylisoxazol-5-yl]benzotrifluoride
PC0495-500MG PC0495-1G PC0495-5G
APOSPC0495-500MGEA 0 EUR
APOSPC0495-500MG APOSPC0495-1G APOSPC0495-5G
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100442
Núm. CAS: 175276-89-8