2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0534-1G PC0534-250MG
APOSPC0534-1GEA 870 EUR
APOSPC0534-1G APOSPC0534-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₂F₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631432
Núm. CAS: 157337-84-3