1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0547-5G PC0547-250MG
APOSPC0547-5GEA 0 EUR
APOSPC0547-5G APOSPC0547-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Formula: C₅H₇BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153716
Núm. CAS: 151831-44-6
UN: 1993
ADR: 3,III