1H-Nonafluorobutane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorobutane
PC0548-10G PC0548-25G
APOSPC0548-10GEA 377 EUR
APOSPC0548-10G APOSPC0548-25G
1H-Nonafluorobutane 99%
1H-Nonafluorobutane
Formula: C₄HF₉
MW: 220,036 g/mol
Pto. Ebullición: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272355
Núm. CAS: 375-17-7
UN: 3163
ADR: 2.2,