(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0587-250MG PC0587-5G
APOSPC0587-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0587-250MG APOSPC0587-5G
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093001
Núm. CAS: 127852-27-1