(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0588-1G
PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA
1320
EUR
APOSPC0588-1G
APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formula:
C₉H₉F₃O Pto. Ebullición: 100…102 °C Densidad: 1,249 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684188 Núm. CAS: 127852-24-8 |