(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0589-250MG PC0589-1G
APOSPC0589-250MGEA 183 EUR
APOSPC0589-250MG APOSPC0589-1G
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093004
Núm. CAS: 96789-80-9