(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(1S)-1-Hydroxyethyl]benzotrifluoride, (S)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC0595-1G PC0595-250MG
APOSPC0595-1GEA 166 EUR
APOSPC0595-1G APOSPC0595-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formula: C₉H₉F₃O
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093008
Núm. CAS: 99493-93-3