(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0597-100MG PC0597-250MG
APOSPC0597-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC0597-100MG APOSPC0597-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093002
Núm. CAS: 127733-46-4