(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0598-100MG PC0598-250MG
APOSPC0598-100MGEA 116 EUR
APOSPC0598-100MG APOSPC0598-250MG
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093003
Núm. CAS: 127733-39-5