(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0599-1G PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA 607 EUR
APOSPC0599-1G APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Pto. Ebullición: 69…71 °C (4,5 mm Hg)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093005
Núm. CAS: 127852-30-6