(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0601-1G PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA 212 EUR
APOSPC0601-1G APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Pto. Ebullición: 76 °C (20 mm Hg)
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093009
Núm. CAS: 84499-73-0