(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0603-1G PC0603-25G PC0603-5G
APOSPC0603-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0603-1G APOSPC0603-25G APOSPC0603-5G
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formula: C₈H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092991
Núm. CAS: 162427-79-4