(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (S)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0605-1G
APOSPC0605-1GEA 60.9 EUR
APOSPC0605-1G
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formula: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C ( 135 mm Hg)
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092992
Núm. CAS: 171032-87-4