(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0606-5G
APOSPC0606-5GEA 209 EUR
APOSPC0606-5G
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Número MDL: MFCD03092995
Núm. CAS: 126534-33-6