(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0608-1G PC0608-250MG PC0608-5G
APOSPC0608-1GEA 212 EUR
APOSPC0608-1G APOSPC0608-250MG APOSPC0608-5G
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092996
Núm. CAS: 126534-32-5