(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0611-100MG PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA 33.5 EUR
APOSPC0611-100MG APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092993
Núm. CAS: 185545-90-8
UN: 2735
ADR: 8,III