3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2R)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC0618-1G PC0618-250MG
APOSPC0618-1GEA 630 EUR
APOSPC0618-1G APOSPC0618-250MG
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid
Formula: C₃H₃F₃O₃
MW: 144,049 g/mol
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093016
Núm. CAS: 121250-04-2
UN: 3261
ADR: 8,III