(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: (3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid

PC0620-250MG PC0620-100MG PC0620-1G
APOSPC0620-250MGEA 271 EUR
APOSPC0620-250MG APOSPC0620-100MG APOSPC0620-1G
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,076 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093017
Núm. CAS: 108211-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR