3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0625-1G PC0625-5G PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA 123 EUR
APOSPC0625-1G APOSPC0625-5G APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Formula: C₁₁H₆F₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153671
Núm. CAS: 140647-19-4