4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 140 EUR
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Formula: C₁₅H₁₀FNO₃
Pto. de fusión: 203…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024742
Núm. CAS: 2805-53-0