2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0655-1G PC0655-100MG
APOSPC0655-1GEA 102 EUR
APOSPC0655-1G APOSPC0655-100MG
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine
Formula: C₅H₁₀F₂N₂
Pto. Ebullición: 47 °C (37 mm Hg)
Pto. de fusión: –8,7 °C
Densidad: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788478
Núm. CAS: 220405-40-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II