3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 87 EUR
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formula: C₁₀H₅ClF₆O
Pto. Ebullición: 103 °C (10 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788501
Núm. CAS: 174083-39-7
UN: 3265
ADR: 8,III