Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0725-1G PC0725-250MG
APOSPC0725-1GEA 475 EUR
APOSPC0725-1G APOSPC0725-250MG
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene
Formula: C₁₈H₁₂F₃₀N₃O₆P₃
MW: 1029,178 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C (2,5 mm Hg)
Pto. de fusión: 14…16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798141
Núm. CAS: 429-18-5