2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0741-1G PC0741-250MG PC0741-5G
APOSPC0741-1GEA 29 EUR
APOSPC0741-1G APOSPC0741-250MG APOSPC0741-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Br₂FO
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094089
Núm. CAS: 205683-34-7