1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0766-1G
PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0766-1G
APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Formula:
C₈H₁₃BrF₄ Pto. Ebullición: 67…69 °C (20 mm Hg) Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153714 Núm. CAS: 231630-92-5 |