N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0770-1G PC0770-250MG
APOSPC0770-1GEA 1050 EUR
APOSPC0770-1G APOSPC0770-250MG
N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester 95%
N-Trifluoroacetyl-L-cysteine methyl ester
Formula: C₆H₈F₃NO₃S
MW: 231,193 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00055581
Núm. CAS: 1577-62-4