5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 200 EUR
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Formula: C₁₄H₈F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001331
Núm. CAS: 217186-14-6