2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Dinitro-1-(4-fluorophenoxy)benzene
PC0814-1G
PC0814-5G
APOSPC0814-1GEA
36.4
EUR
APOSPC0814-1G
APOSPC0814-5G
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Formula:
C₁₂H₇FN₂O₅ MW: 278,193 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01046749 Núm. CAS: 1033-02-9 |