2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Pentafluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-(Perfluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
PC0826-1G
PC0826-5G
APOSPC0826-1GEA
69.6
EUR
APOSPC0826-1G
APOSPC0826-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Formula:
C₁₅H₇F₅O MW: 298,207 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00483321 Núm. CAS: 15269-28-0 |