1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0830-1G PC0830-25G PC0830-5G
APOSPC0830-1GEA 84.6 EUR
APOSPC0830-1G APOSPC0830-25G APOSPC0830-5G
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane
Formula: C₁₄H₁₂F₂
Pto. Ebullición: 269 °C
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153123
Núm. CAS: 458-76-4