4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0864-1G PC0864-5G PC0864-10G
APOSPC0864-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0864-1G APOSPC0864-5G APOSPC0864-10G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
Pto. Ebullición: 100…103 °C (22 mm Hg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236592
Núm. CAS: 93765-83-4