3-Fluoro-2-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0873-1G PC0873-25G PC0873-5G
APOSPC0873-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0873-1G APOSPC0873-25G APOSPC0873-5G
3-Fluoro-2-iodoanisole
3-Fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆FIO
Pto. Ebullición: 240 °C (746 mm Hg)
Densidad: 1,859 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788539
Núm. CAS: 7079-54-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III