Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0874-1G PC0874-250MG
APOSPC0874-1GEA 725 EUR
APOSPC0874-1G APOSPC0874-250MG
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)phosphazene
Formula: C₁₈H₁₈F₂₄N₃O₆P₃
Pto. Ebullición: 174…176 °C (2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798140
Núm. CAS: 58943-98-9