2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0892-25G PC0892-5G
APOSPC0892-25GEA 459 EUR
APOSPC0892-25G APOSPC0892-5G
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane
Formula: C₆ClF₁₃
Pto. Ebullición: 83…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153741
Núm. CAS: 67437-97-2