2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C (3 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671772
Núm. CAS: 500912-18-5