2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 125 EUR
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₈F₃N₃
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160461
Núm. CAS: 26974-09-4