2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0933-1G PC0933-250MG
APOSPC0933-1GEA 0 EUR
APOSPC0933-1G APOSPC0933-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
2-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetohydrazide
Formula: C₉H₉F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035657
Núm. CAS: 860649-71-4