2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Fluoroanilino)benzoic acid, N-(2-Fluorophenyl)anthranilic acid
PC0937-1G PC0937-5G
APOSPC0937-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0937-1G APOSPC0937-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀FNO₂
MW: 231,222 g/mol
Pto. de fusión: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662257
Núm. CAS: 54-58-0