4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoic acid, 5-Carboxy-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)thiophene
PC0956-1G PC0956-250MG PC0956-5G
APOSPC0956-1GEA 161 EUR
APOSPC0956-1G APOSPC0956-250MG APOSPC0956-5G
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₇F₃O₂S
MW: 272,243 g/mol
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00113429
Núm. CAS: 208108-76-3