1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0970-1G PC0970-5G
APOSPC0970-1GEA 132 EUR
APOSPC0970-1G APOSPC0970-5G
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene 97%
1H,2H-Hexafluorocyclopent-1-ene
Formula: C₅H₂F₆
MW: 176,06 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03792790
Núm. CAS: 1005-73-8